1-Chlor-4-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0022-100G OR0022-1KG OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA 34.8 CHF
APOSOR0022-100G APOSOR0022-1KG APOSOR0022-500G
1-Chlor-4-iodbenzol
1-Chlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Siedepunkt: 226…227 °C
Melting Pt: 52…56 °C
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001053
CAS-Nummer: 637-87-6
EINECS: 211-305-5