N-(4-Bromphenyl)maleimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 26.2 CHF
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromphenyl)maleimid 98%
N-(4-Bromphenyl)maleimid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.07 g/mol
Melting Pt: 135…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030664
CAS-Nummer: 13380-67-1