Zinc molybdate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Zinc molybdenum oxide
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 CHF
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Formel: MoO₄Zn
Melting Pt: >700 °C
Dichte: 4.3 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049622
CAS-Nummer: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8