Zink 99+%, moosig
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 177 CHF
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Zink 99+%, moosig
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C
Melting Pt: 419 °C
Dichte: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III