Yttrium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN3844-25G
IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA
255
CHF
APOSIN3844-25G
APOSIN3844-5G
Yttrium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Yttrium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Y Siedepunkt: 1507 °C Melting Pt: 721 °C Dichte: 2.67 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011470 CAS-Nummer: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 |