Zinn(IV)sulfid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN3676-10G
IN3676-5G
APOSIN3676-10GEA
227
CHF
APOSIN3676-10G
APOSIN3676-5G
Zinn(IV)sulfid 99,9%
Zinn(IV)sulfid
Formel:
S₂Sn Siedepunkt: 600 °C Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049546 CAS-Nummer: 1315-01-1 |