Thulium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 209 CHF
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Thulium(III)chlorid
Formel: Cl₃Tm
MW: 275,29 g/mol
Melting Pt: 821 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011283
CAS-Nummer: 13537-18-3