Terbium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 411 CHF
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Terbium(III)fluorid 99,9%
Terbium(III)fluorid
Formel: TbF₃
Melting Pt: 1172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049572
CAS-Nummer: 13708-63-9