Tellur 99.999+%, lumps
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3433-100G IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA 348 CHF
APOSIN3433-100G APOSIN3433-500G
Tellur 99.999+%, lumps
Tellurium
Formel: Te
MW: 127.6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C
Melting Pt: 449.5 °C
Dichte: 6.24 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273