Tantal(V)ethanolat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN3412-10GEA 184 CHF
APOSIN3412-10G
Tantal(V)ethanolat 99.999%
Tantal(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406,25 g/mol
Siedepunkt: 145 °C/0,1mmHg
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II