Tantal(V)ethanolat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN3409-50GEA 500 CHF
APOSIN3409-50G APOSIN3409-10G
Tantal(V)ethanolat 99.99%
Tantal(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406,25 g/mol
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3,III