Strontiumoxid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3373-100G
IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA
662
CHF
APOSIN3373-100G
APOSIN3373-25G
Strontiumoxid 99,5%
Strontium oxide
Formel:
SrO Melting Pt: 2430 °C Dichte: 4,7 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049558 CAS-Nummer: 1314-11-0 |