Strontiumbromid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 602 CHF
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontiumbromid, wasserfrei 99,9%
Strontium bromide
Formel: Br₂Sr
MW: 247,43 g/mol
Melting Pt: 643 °C
Dichte: 4.216 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049548
CAS-Nummer: 10476-81-0