Natriummetabisulfit
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
APOSIN3247-500GEA 114 CHF
APOSIN3247-500G
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0