di-Silberoxid 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3238-5G IN3238-1G
APOSIN3238-5GEA 173 CHF
APOSIN3238-5G APOSIN3238-1G
di-Silberoxid 99,5%
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Melting Pt: 230 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,2 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II