Ruthenium 99,95%, Schwamm
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN3058-10GEA 960 CHF
APOSIN3058-10G
Ruthenium 99,95%, Schwamm
Ruthenium
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Siedepunkt: 4900 °C
Melting Pt: 2500 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III