Rubidiumbromid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 310 CHF
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Rubidiumbromid 99,9%
Rubidium bromide
Formel: BrRb
MW: 165,37 g/mol
Melting Pt: 693 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011186
CAS-Nummer: 7789-39-1