Praseodymtrifluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN2971-100G
IN2971-25G
APOSIN2971-100GEA
1300
CHF
APOSIN2971-100G
APOSIN2971-25G
Praseodymtrifluorid 99,9%
Praseodymtrifluorid
Formel:
F₃Pr Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016287 CAS-Nummer: 13709-46-1 |