Praseodymtrichlorid, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 165 CHF
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymtrichlorid, wasserfrei
Praseodymtrichlorid
Formel: Cl₃Pr
Siedepunkt: 1700 °C
Melting Pt: 786 °C
Dichte: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011176
CAS-Nummer: 10361-79-2