Potassium trimethylsilanolate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
IN2946-100G
IN2946-25G
APOSIN2946-100GEA
223
CHF
APOSIN2946-100G
APOSIN2946-25G
Potassium trimethylsilanolate 90%
Potassium trimethylsilanolate
Formel:
C₃H₉KOSi Melting Pt: 135…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013421 CAS-Nummer: 10519-96-7 UN: 3263 ADR: 8,II |