Kaliumnitrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Nitrate of Potash
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 CHF
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Kaliumnitrat 99,9%
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Siedepunkt: 400 °C
Melting Pt: 334 °C
Dichte: 2.109 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III