Kaliumiodid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 219 CHF
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C
Melting Pt: 681 °C
Dichte: 3.13 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727