Phosphor(V)bromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphorus pentabromide
IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 CHF
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Phosphor(V)bromid 95%
Phosphor(V)bromid
Formel: PBr₅
Melting Pt: 105…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011437
CAS-Nummer: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8,II