di-Phosphorpentoxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 212 CHF
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
di-Phosphorpentoxid 98%
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Melting Pt: 340 °C (subl.)
Dichte: 2.39 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II