Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pd2(dba)3, Pd2dba3, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Bis[tris(dibenzylideneacetone)palladium(0)]
IN2823-1G
IN2823-25G
IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA
38.3
CHF
APOSIN2823-1G
APOSIN2823-25G
APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formel:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ MW: 915.72 g/mol Melting Pt: 152…155 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013310 CAS-Nummer: 51364-51-3 EINECS: 479-280-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |