Oxalsäure Dihydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethandisäure Dihydrat
APOSIN2794-1KGEA 219 CHF
APOSIN2794-1KG
Oxalsäure Dihydrat ACS
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Melting Pt: 101…102 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 607-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III