Nickelsulfat Hexahydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Nickel(II)sulfat Hexahydrat
APOSIN2713-1KGEA 428 CHF
APOSIN2713-1KG
Nickelsulfat Hexahydrat 98%
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
MW: 262,85 g/mol
Dichte: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III