Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Nickeldichlorid Hexahydrat
APOSIN2680-100GEA 96 CHF
APOSIN2680-100G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 616-576-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III