Neodym 99,9%, Pulver –40 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 749 CHF
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodym 99,9%, Pulver –40 mesh
Neodymium
Formel: Nd
Siedepunkt: 3074 °C
Melting Pt: 1021 °C
Dichte: 7 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011130
CAS-Nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 3089
ADR: 4.1,II