Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Essigsäure Magnesiumsalz TetrahydratMagnesiumdi(acetat)-TetrahydratMagnesiumdi(acetat) TetrahydratEssigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
APOSIN2443-25GEA 289 CHF
APOSIN2443-25G
Magnesiumacetat Tetrahydrat 99.999%
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5