Eisenpyrophosphat, technical
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Iron(III) pyrophosphate, Iron (III) pyrophosphate
IN2087-1KG
IN2087-500G
APOSIN2087-1KGEA
244
CHF
APOSIN2087-1KG
APOSIN2087-500G
Eisenpyrophosphat, technical
Eisenpyrophosphat
Formel:
Fe₄O₂₁P₆ MW: 745.2100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016091 CAS-Nummer: 10058-44-3 |