Hafnium(IV)chlorid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hafnium tetrachloride
IN1954-100G
IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA
0
CHF
APOSIN1954-100G
APOSIN1954-25G
Hafnium(IV)chlorid 98+%
Hafnium(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Hf MW: 320.3 g/mol Melting Pt: 320 °C (Subl.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011034 CAS-Nummer: 13499-05-3 UN: 3260 ADR: 8 II |