Europiumtrinitrat Hydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Europium(III)nitrat Hydrat
IN1783-25G
IN1783-5G
IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA
610
CHF
APOSIN1783-25G
APOSIN1783-5G
APOSIN1783-100G
Europiumtrinitrat Hydrat 99.999%
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel:
EuN₃O₉·xH₂O MW: 337,98 g/mol (anhy) Melting Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149697 CAS-Nummer: 100587-95-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III |