Europiumtrinitrat Hydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Europium(III)nitrat Hydrat
IN1780-25G
IN1780-5G
IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA
688
CHF
APOSIN1780-25G
APOSIN1780-5G
APOSIN1780-100G
Europiumtrinitrat Hydrat 99.99%
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel:
EuN₃O₉·xH₂O MW: 355.99 Melting Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149697 CAS-Nummer: 100587-95-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III |