Europiumtrinitrat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Europium(III)nitrat Hydrat
IN1777-100G IN1777-10G
APOSIN1777-100GEA 1660 CHF
APOSIN1777-100G APOSIN1777-10G
Europiumtrinitrat Hydrat 99,9%
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149697
CAS-Nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III