Erbiumtrichlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 460 CHF
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbiumtrichlorid, wasserfrei 99,9%
Erbiumtrichlorid
Formel: Cl₃Er
MW: 273,62 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C
Melting Pt: 774 °C
Dichte: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010989
CAS-Nummer: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0