Dysprosium(III)sulfat Octahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1669-100G IN1669-25G
APOSIN1669-100GEA 497 CHF
APOSIN1669-100G APOSIN1669-25G
Dysprosium(III)sulfat Octahydrat 99,9%
Dysprosium(III)sulfat Octahydrat
Formel: Dy₂O₁₂S₃·8H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10031-50-2