Dysprosium(III)bromid Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 506 CHF
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III)bromid Hydrat 99,9%
Dysprosium(III)bromid Hydrat
Formel: Br₃Dy·H₂O
Melting Pt: 881 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 29843-91-2
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable