Kupfer(I)bromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 1020 CHF
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
Kupfer(I)bromid 99%
Kupfer(I)bromid
Formel: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Siedepunkt: 1345 °C
Melting Pt: 504 °C
Dichte: 4.71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689