Kupfer(II)acetat Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Kupferdiacetat MonohydratEssigsäure Kupfer(II)salz MonohydratGrünspanCupriaacetat Monohydrat
APOSIN1533-1KGEA 172 CHF
APOSIN1533-1KG
Kupfer(II)acetat Monohydrat 98%
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 1,882 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III