Chrom(III)nitrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 567 CHF
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Chrom(III)nitrat 99,9%
Chrom(III)nitrat
Formel: CrN₃O₉
MW: 238,01 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1,III