Cäsiumhydroxid Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN1450-25GEA 201 CHF
APOSIN1450-25G APOSIN1450-100G
Cäsiumhydroxid Hydrat 99,9%
Cäsiumhydroxid Hydrat
Formel: HCsO·H₂O
MW: 167,93 g/mol
Melting Pt: 272,3 °C
Dichte: 3,675 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010964
CAS-Nummer: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8,II