Calciumwolframat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 340 CHF
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calciumwolframat 99,9%
Calciumwolframat
Formel: CaO₄W
MW: 287,92 g/mol
Melting Pt: 1620 °C
Dichte: 6.06 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010913
CAS-Nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4