Bariumtitanat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 258 CHF
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Bariumtitanat 99,9%
Bariumtitanat
Formel: BaO₃Ti
Melting Pt: 1620 °C
Dichte: 6.08 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7