Bariumsulfid 75%, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 166 CHF
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Bariumsulfid 75%, technische Qualität
Barium sulphide
Formel: BaS
Melting Pt: 1200 °C
Dichte: 4,25 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014192
CAS-Nummer: 21109-95-5