Antimon(III)ethoxid 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 1100 CHF
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimon(III)ethoxid 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Formel: C₆H₁₅O₃Sb
MW: 256,94 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/11mmHg
Dichte: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015123
CAS-Nummer: 10433-06-4