Antimon(III)chlorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Antimontrichlorid
APOSIN1111-250GEA 0 CHF
APOSIN1111-250G APOSIN1111-100G
Antimon(III)chlorid 99.99%
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 283 °C
Melting Pt: 73,4 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9