Ammoniumthiocyanat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
APOSIN1093-1KGEA 0 CHF
APOSIN1093-1KG
Ammoniumthiocyanat 98+%
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Melting Pt: 152…154 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6