Aluminiumnitrid 99,9%, Pulver ~325 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
APOSIN1030-50GEA 109 CHF
APOSIN1030-50G APOSIN1030-250G APOSIN1030-1KG
Aluminiumnitrid 99,9%, Pulver ~325 mesh
Aluminium nitride
Formel: AlN
MW: 40,99 g/mol
Melting Pt: >2200 °C
Dichte: 3,26 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003429
CAS-Nummer: 24304-00-5