Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIV6236-250MGEA 26.2 CHF
APOSBIV6236-250MG APOSBIV6236-1G APOSBIV6236-5G
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355,38 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9